Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Serin 99

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIS0718-100G BIS0718-1KG BIS0718-500G
APOSBIS0718-100GEA 21.9 EUR InStock
APOSBIS0718-100G APOSBIS0718-1KG APOSBIS0718-500G
L(+)-Serin 99
L(+)-Serin
USP, pyrogen free

  • Cell culture tested


Formel: C₃H₇NO₃
MW: 105.09 g/mol
Siedepunkt: 259
Melting Pt: 214…224 °C
Dichte: 0.67 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00064224
CAS-Nummer: 56-45-1
EINECS: 200-274-3
Merck Index: 14,00846
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge