Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Spermin Tetrahydrochlorid 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIS5943-10G BIS5943-25G BIS5943-5G
APOSBIS5943-10GEA 168 EUR InStock
APOSBIS5943-10G APOSBIS5943-25G APOSBIS5943-5G
Spermin Tetrahydrochlorid 99%
Spermin Tetrahydrochlorid
For precipitation of DNA from aqueous buffers


Formel: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Melting Pt: 310…311 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00012914
CAS-Nummer: 306-67-2
EINECS: 206-189-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge