Vitamin-D3-[2H3] -Lösung 1 mg/mL in Ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BISC1060A-1ML
APOSBISC1060A-1MLEA 1210 EUR InStock
APOSBISC1060A-1ML
Vitamin-D3-[2H3] -Lösung 1 mg/mL in Ethanol
Vitamin-D3-[2H3]
Formel: C₂₇H₄₁D₃O
Dichte: 0,79 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 14 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11656127
CAS-Nummer: 80666-48-4
UN: 1170
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge