LOXO-195 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0067-5MG
APOSBISN0067-5MGEA 68.3 EUR InStock
APOSBISN0067-5MG
LOXO-195 98%
LOXO-195
LOXO-195 is a new-generation and selective TRK inhibitor.
Formel: C₂₀H₂₁FN₆O
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD31620755
CAS-Nummer: 2097002-61-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge