Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

BIBF-0775 97%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BISN0074-50MG
APOSBISN0074-50MGEA 290 EUR InStock
APOSBISN0074-50MG
BIBF-0775 97%
BIBF-0775
BIBF0775 is an inhibitor of transforming growth factor β receptor I (TGFβRI) by soaking into the kinase domain of TGFβRI.


Formel: C₃₁H₃₄N₃₄O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25976645
CAS-Nummer: 334951-90-5
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge