Pravastatin sodium
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0103-100MG
APOSBISN0103-100MGEA 0 EUR InStock
APOSBISN0103-100MG
Pravastatin sodium
Pravastatin sodium
Pravastatin Sodium is a competitive HMG-CoA reductase inhibitor with IC50 value of 56 M.
Formel: C₂₃H₃₅NaO₇
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00887601
CAS-Nummer: 81131-70-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge