Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Sorafenib (BAY 43-9006)

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BISN0134-500MG BISN0134-1G BISN0134-5G
APOSBISN0134-500MGEA 50.9 EUR InStock
APOSBISN0134-500MG APOSBISN0134-1G APOSBISN0134-5G
Sorafenib (BAY 43-9006)
Sorafenib (BAY 43-9006)
Sorafenib is a multikinase inhibitor of Raf-1 B-Raf and VEGFR-2 with IC50 of 6 nM 22 nM and 90 nM in cell-free assays respectively.


Formel: C₂₁H₁₆ClF₃N₄O₃
Melting Pt: 197 °C
Dichte: 1,46 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD06411450
CAS-Nummer: 284461-73-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge