OTS-964
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0160-2MG
APOSBISN0160-2MGEA 77 EUR InStock
APOSBISN0160-2MG
OTS-964
OTS-964
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₂H₂₂N₂O₂S
MW: 378.49 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD28386220
CAS-Nummer: 1338545-07-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge