BI-D1870
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0185-5MG
APOSBISN0185-5MGEA 108 EUR InStock
APOSBISN0185-5MG
BI-D1870
BI-D1870
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₉H₂₃F₂N₅O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD11223662
CAS-Nummer: 501437-28-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge