AS-703026
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0186-1MG
APOSBISN0186-1MGEA 29 EUR InStock
APOSBISN0186-1MG
AS-703026
AS-703026
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₅H₁₅FIN₃O₃
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD16660676
CAS-Nummer: 1236699-92-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge