Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

LJI-308

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BISN0194-2MG BISN0194-5MG BISN0194-10MG
APOSBISN0194-2MGEA 174 EUR InStock
APOSBISN0194-2MG APOSBISN0194-5MG APOSBISN0194-10MG
LJI-308
LJI-308
MAPK/ERK Signalling Pathway


Formel: C₂₁H₁₈F₂N₂O₂
MW: 368.38 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD29905461
CAS-Nummer: 1627709-94-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge