XMD17-109
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0221-10MG
APOSBISN0221-10MGEA 154 EUR InStock
APOSBISN0221-10MG
XMD17-109
XMD17-109
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₃₆H₄₆N₈O₃
MDL Number: MFCD26142929
CAS-Nummer: 1435488-37-1
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge