URMC-099
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0232-100MG
APOSBISN0232-100MGEA 287 EUR InStock
APOSBISN0232-100MG
URMC-099
URMC-099
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₂₇H₂₇N₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28168077
CAS-Nummer: 1229582-33-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge