IQ-1S
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
BISN0275-10MG
APOSBISN0275-10MGEA 226 EUR InStock
APOSBISN0275-10MG
IQ-1S
IQ-1S
MAPK/ERK Signalling Pathway
Formel: C₁₅H₈N₃NaO
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 1421610-21-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge