Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Camostat methanesulphate

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


BISN0316-250MG BISN0316-500MG BISN0316-1G
APOSBISN0316-250MGEA 109 EUR InStock
APOSBISN0316-250MG APOSBISN0316-500MG APOSBISN0316-1G
Camostat methanesulphate
Camostat methanesulphate
Camostat mesylateis a trypsin-like protease inhibitor, inhibits airway epithelial sodium channel (ENaC) function with IC50 of 50 nM, less potent to trypsin, prostasin and matriptase. This inhibitor has shown to block TMPRSS2 which facilitates Coronavirus entry into host cell.


Formel: C₂₀H₂₂N₄O₅·CH₃SO₃H
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00941410
CAS-Nummer: 59721-29-8
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge