Tiamulin fumarate
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIT0157-1G BIT0157-250MG BIT0157-5G
APOSBIT0157-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSBIT0157-1G APOSBIT0157-250MG APOSBIT0157-5G
Tiamulin fumarate
Tiamulin fumarate
  • Antibodies
Formel: C₃₂H₅₁NO₈S
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00145407
CAS-Nummer: 55297-96-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge