D(+)-Tyrosin ≥99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIT0722-25G
APOSBIT0722-25GEA 0 EUR InStock
APOSBIT0722-25G
D(+)-Tyrosin ≥99%
D(+)-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
Melting Pt: 310…314 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063073
CAS-Nummer: 556-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge