DL-Tyrosin
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIT0723-1KG
APOSBIT0723-1KGEA 480 EUR InStock
APOSBIT0723-1KG
DL-Tyrosin
DL-Tyrosin
Formel: C₉H₁₁NO₃
MW: 181.19 g/mol
Siedepunkt: 378
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063074
CAS-Nummer: 556-03-6
Merck Index: 12,09970
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge