Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIT1007-25G BIT1007-100G BIT1007-50G
APOSBIT1007-25GEA 50.9 EUR InStock
APOSBIT1007-25G APOSBIT1007-100G APOSBIT1007-50G
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide
2,3,4,6-Tetra-O-pivaloyl-α-D-glucopyranosyl bromide


Formel: C₂₆H₄₃BrO₉
MW: 579.518 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD08275217
CAS-Nummer: 81058-27-7
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge