Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tyrphostin AG 1478 freie Base 99+%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIT1101-100MG BIT1101-25MG
APOSBIT1101-100MGEA 429 EUR InStock
APOSBIT1101-100MG APOSBIT1101-25MG
Tyrphostin AG 1478 freie Base 99+%
Tyrphostin AG 1478
Very potent EGF receptor kinase (tyrosine kinase) inhibitor (IC50 = 3 nM). Very weak on PDGF receptor and HER2-NEU kinases (IC50 >100 uM). Eur. J. Biochem. 225: 1047-1053 (1994).


Formel: C₁₆H₁₄ClN₃O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00270914
CAS-Nummer: 153436-53-4
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge