Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Tenuazonic acid, copper salt 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

BIT1600-10MG BIT1600-1MG BIT1600-5MG
APOSBIT1600-10MGEA 549 EUR InStock
APOSBIT1600-10MG APOSBIT1600-1MG APOSBIT1600-5MG
Tenuazonic acid, copper salt 99%
Tenuazonic acid, copper salt


Formel: Cu(C₁₀H₁₄NO₃)₂
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00083505
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge