Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

D(-)-Weinsäure 99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

BIT3618-100G BIT3618-25G BIT3618-500G
APOSBIT3618-100GEA 55.1 EUR InStock
APOSBIT3618-100G APOSBIT3618-25G APOSBIT3618-500G
D(-)-Weinsäure 99%
D(-)-Weinsäure
Optical resolution agent; Asymmetric synthesis catalyst; Chiral intermediate for pharmaceuticals and agrochemicals.


Formel: C₄H₆O₆
MW: 150.09 g/mol
Siedepunkt: 356
Melting Pt: 166…174 °C
Dichte: 1.76 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 210 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004238
CAS-Nummer: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 12,09235
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge