Kaliumtetrachloroplatinat(II) 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN1004-1G IN1004-5G
APOSIN1004-1GEA 72.5 EUR InStock
APOSIN1004-1G APOSIN1004-5G
Kaliumtetrachloroplatinat(II) 95%
Kaliumtetrachloroplatinat(II)
Formel: Cl₄K₂Pt
MW: 415.09 g/mol
Melting Pt: 265
Dichte: 3.38 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011378
CAS-Nummer: 10025-99-7
EINECS: 233-050-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,07855
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge