Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bariumhydroxid Octahydrat 99.99%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

IN1198-100G IN1198-25G
APOSIN1198-100GEA 161 EUR InStock
APOSIN1198-100G APOSIN1198-25G
Bariumhydroxid Octahydrat 99.99%
Bariumhydroxid Octahydrat


Formel: Ba(OH)₂·8H₂O
Melting Pt: 78 °C
Dichte: 2,18 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149152
CAS-Nummer: 12230-71-6
UN: 3262
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge