Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung 99,9%

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

IN1453-100G IN1453-500G
APOSIN1453-100GEA 270 EUR InStock
APOSIN1453-100G APOSIN1453-500G
Cäsiumhydroxid 50% in wässriger Lösung 99,9%
Cesium hydroxide


Formel: CsOH
Dichte: 1,72 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00010964
CAS-Nummer: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge