Kupfer(I)acetat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN1534-10G
APOSIN1534-10GEA 208 EUR InStock
APOSIN1534-10G
Kupfer(I)acetat
Kupfer(I)acetat
Formel: C₂H₃CuO₂
Melting Pt: 250 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058908
CAS-Nummer: 598-54-9
EINECS: 209-938-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge