Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN1541-10G
APOSIN1541-10GEA 154 EUR InStock
APOSIN1541-10G
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex 99%
Kupfer(I)bromid-Dimethylsulfid-Komplex
Formel: C₂H₆BrCuS
Melting Pt: 132 °C (Zersetzung)
MDL Number: MFCD00043295
CAS-Nummer: 54678-23-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge