Erbiumtribromid Nonahydrat 99.99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN1687-100G IN1687-25G
APOSIN1687-100GEA 371 EUR InStock
APOSIN1687-100G APOSIN1687-25G
Erbiumtribromid Nonahydrat 99.99%
Erbiumtribromid Nonahydrat
Formel: Br₃Er·9H₂O
Melting Pt: 950 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00209649
CAS-Nummer: 29843-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge