Gallium(III)bromid, wasserfrei 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN1864-25G
APOSIN1864-25GEA 796 EUR InStock
APOSIN1864-25G
Gallium(III)bromid, wasserfrei 99,9%
Gallium(III)bromid
Formel: Br₃Ga
MW: 309.44 g/mol
Siedepunkt: 279 °C
Melting Pt: 121.5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016100
CAS-Nummer: 13450-88-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge