Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN1880-25G
APOSIN1880-25GEA 504 EUR InStock
APOSIN1880-25G
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Gallium-Indium-Legierung (75,5:24,5 gew.%), eutektisch
Melting Pt: 15.7 °C
Dichte: 6.25 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00144387
CAS-Nummer: 56451-02-6
UN: 1760
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge