Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Eisen(II)chlorid Tetrahydrat

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


IN2059-250G IN2059-100G IN2059-1KG
APOSIN2059-250GEA 109 EUR InStock
APOSIN2059-250G APOSIN2059-100G APOSIN2059-1KG
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat
Eisen(II)chlorid Tetrahydrat


Formel: FeCl₂·4H₂O
Dichte: 1,93 g/cm³ (25 °C)
MDL Number: MFCD00149709
CAS-Nummer: 13478-10-9
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge