Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99,95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
IN2683-1KG IN2683-250G
APOSIN2683-1KGEA 342 EUR InStock
APOSIN2683-1KG APOSIN2683-250G
Nickel(II)chlorid Hexahydrat 99,95%
Nickel(II)chlorid Hexahydrat
Formel: NiCl₂·6H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149809
CAS-Nummer: 7791-20-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge