Potassium hexacyanoruthenate(II) trihydrate 99%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN2911-1G
APOSIN2911-1GEA 219 EUR InStock
APOSIN2911-1G
Potassium hexacyanoruthenate(II) trihydrate 99%
Potassium hexacyanoruthenate(II) trihydrate
Formel: C₆K₄N₆Ru·3H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00168064
CAS-Nummer: 15002-31-0
UN: 1588
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge