Dipraseodymtrisulfat Octahydrat 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN2986-25G
APOSIN2986-25GEA 98.6 EUR InStock
APOSIN2986-25G
Dipraseodymtrisulfat Octahydrat 99,9%
Dipraseodymtrisulfat Octahydrat
Formel: O₁₂Pr₂S₃·8H₂O
MW: 714.13
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149832
CAS-Nummer: 13510-41-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge