Benzylidenebis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
IN3049-1G
APOSIN3049-1GEA 66.7 EUR InStock
APOSIN3049-1G
Benzylidenebis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium 95%
Benzylidenebis(tricyclohexylphosphine)dichlororuthenium
Formel: C₄₃H₇₂Cl₂P₂Ru
Melting Pt: 153 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD01090946
CAS-Nummer: 172222-30-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge