Terbium(III)fluorid 99,9%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
IN3478-25G IN3478-5G
APOSIN3478-25GEA 343 EUR InStock
APOSIN3478-25G APOSIN3478-5G
Terbium(III)fluorid 99,9%
Terbium(III)fluorid
Formel: TbF₃
MW: 215.92 g/mol
Siedepunkt: 2277
Melting Pt: 1172 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00049572
CAS-Nummer: 13708-63-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge