3,5-Dimethylthiophenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR0053-5G
APOSOR0053-5GEA 72.5 EUR InStock
APOSOR0053-5G
3,5-Dimethylthiophenol
3,5-Dimethylthiophenol
Formel: C₈H₁₀S
MW: 138.23 g/mol
Siedepunkt: 96 °C/12mmHg
Dichte: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00040226
CAS-Nummer: 38360-81-5
EINECS: 253-901-8
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge