Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


OR0094-100G OR0094-25G OR0094-10G
APOSOR0094-100GEA 249 EUR InStock
APOSOR0094-100G APOSOR0094-25G APOSOR0094-10G
Nɑ-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride
Nalpha-Benzoyl-L-arginine ethyl ester hydrochloride


Formel: C₁₅H₂₂N₄O₃
Melting Pt: 128…130 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012579
CAS-Nummer: 2645-08-1
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge