4-Methyl-5-(3-thienylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0143-1G
APOSOR0143-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR0143-1G
4-Methyl-5-(3-thienylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
4-Methyl-5-(3-thienylmethyl)-4H-1,2,4-triazole-3-thiol
Formel: C₈H₉N₃S₂
Melting Pt: 130…133 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00832943
CAS-Nummer: 262610-50-4
UN: 1325
ADR: 4.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge