4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR014888-1G
APOSOR014888-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR014888-1G
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
4-Chlor-2,5-dimethoxyphenylisothiocyanat
Formel: C₉H₈ClNO₂S
Melting Pt: 87…88 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00046809
CAS-Nummer: 306935-82-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge