5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01503-500MG
APOSOR01503-500MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR01503-500MG
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid 97%
5-Pyridin-2-yl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Formel: C9H7N3O2
Melting Pt: 300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05678901
CAS-Nummer: 374064-02-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge