1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR0154-10G OR0154-1G OR0154-5G
APOSOR0154-10GEA 606 EUR InStock
APOSOR0154-10G APOSOR0154-1G APOSOR0154-5G
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol 95+%
1-(4-Methoxyphenyl)-2-(quinoxalin-2-yl)ethanol
Formel: C₁₇H₁₆N₂O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03426056
CAS-Nummer: 849021-36-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge