2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR01605-1G
APOSOR01605-1GEA 169 EUR InStock
APOSOR01605-1G
2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
2-Bromo-1-(4-isobutylphenyl)propan-1-one
Formel: C₁₃H₁₇BrO
Melting Pt: 60…62 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00831700
CAS-Nummer: 80336-64-7
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge