Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Propargylbromid 80% in Toluol

Lieferant: Apollo Scientific

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

OR01606-250ML OR01606-50ML
APOSOR01606-250MLEA 435 EUR InStock
APOSOR01606-250ML APOSOR01606-50ML
Propargylbromid 80% in Toluol
Propargylbromid


Formel: C₃H₃Br
MW: 118.96 g/mol
Siedepunkt: 88…90 °C
Melting Pt: –61 °C
Dichte: 1.335 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 18 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000241
CAS-Nummer: 106-96-7
EINECS: 203-447-1
UN: 2345
ADR: 3 II
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge