2-Amino-4-methylthiophene-3-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01621-1G
APOSOR01621-1GEA 30.6 EUR InStock
APOSOR01621-1G
2-Amino-4-methylthiophene-3-carbonitrile
2-Amino-4-methylthiophene-3-carbonitrile
Formel: C₆H₆N₂S
MW: 138.19 g/mol
Melting Pt: 119…120 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00277568
CAS-Nummer: 4623-55-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge