1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR016549-1G
APOSOR016549-1GEA 116 EUR InStock
APOSOR016549-1G
1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
1-Amino-3-(4-methoxyphenoxy)propan-2-ol
Formel: C₁₀H₁₅NO₃
Melting Pt: 110…112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00205693
CAS-Nummer: 5002-93-7
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge