3-Phenylquinoxaline-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01681-100MG
APOSOR01681-100MGEA 58 EUR InStock
APOSOR01681-100MG
3-Phenylquinoxaline-5-carboxylic acid
3-Phenylquinoxaline-5-carboxylic acid
Formel: C₁₅H₁₀N₂O₂
MDL Number: MFCD06660374
CAS-Nummer: 162135-93-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge