2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR017404-1G
APOSOR017404-1GEA 125 EUR InStock
APOSOR017404-1G
2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitril
2,6-Dihydroxy-3-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₄N₂O₄
Melting Pt: 238 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 233585-04-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge