2-Amino-3-cyano-4,5-di(furyl)furan
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR01757-250MG
APOSOR01757-250MGEA 92.8 EUR InStock
APOSOR01757-250MG
2-Amino-3-cyano-4,5-di(furyl)furan
2-Amino-3-cyano-4,5-di(furyl)furan
Formel: C₁₃H₈N₂O₃
Melting Pt: 183…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00099027
CAS-Nummer: 24386-17-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge