2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
OR01780-1G
APOSOR01780-1GEA 806 EUR InStock
APOSOR01780-1G
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
2-(2-Hydroxyphenyl)-1H-benzimidazole-6-carboxylic acid
Formel: C₁₄H₁₀N₂O₃
MW: 254.241 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06660385
CAS-Nummer: 158040-76-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge